Learn More
5-Cloro-2-fenilfuro[3,2-b]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15486327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486327 250 mg 250 miligramos
15476327 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15486327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33511.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1347814-96-3
Fórmula molecular C13H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 229.663
Número MDL MFCD20040115
Clave InChI XPTZPTVRNMXQEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-phenylfuro 3,2-b pyridine
PubChem CID 73995157
Nombre IUPAC 5-cloro-2-fenilfuro[3,2-b]piridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(O2)C=CC(=N3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-phenylfuro[3,2-b]pyridine
Punto de fusión 169°C to 170°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.66
Porcentaje de pureza 97%