Learn More
5-Cloro-2-pentanona etileno cetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563911 5 g Frasco de vidrio 5 g
10184320 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563911 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166040050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 164.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5978-08-5
Fórmula molecular C7H13ClO2
Peso molecular (g/mol) 164.63
Número MDL MFCD00003217
Clave InChI OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 73°C to 76°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4490 to 1.451
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.09
Sinónimo 2-3-chloropropyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 5-chloro-2-pentanone ethylene ketal, 2,2-ethylenedioxy-5-chloropentane, 1,3-dioxolane, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanoneethyleneketal, acmc-20am4f, oferirwchsojjt-uhfffaoysa, 1-chloro-4-pentanone ethylene ketal, 1, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanone ethylene acetal
SMILES CC1(OCCO1)CCCCl
Nombre IUPAC 2-(3-cloropropilo)-2-metil-1,3-dioxolano
PubChem CID 80079
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido