Learn More
5-Cloro-2-pentanona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443993 100 g 100 g
11433993 25 g 25 g
11354659 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10269.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5891-21-4 | C5H9ClO | 120.576 g/mol
5-Chloro-2-pentanone used in the preparation of destructible surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-2-pentanona utilizada en la preparación de tensioactivos destructibles.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5891-21-4
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.576
Número MDL MFCD00001008
Clave InChI XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-pentanone, 2-pentanone, 5-chloro, 1-chloro-4-pentanone, 3-chloropropyl methyl ketone, 2-pentanone 5-chloro, 1-chloro-4-oxopentane, pubchem17207, 3-acetylpropyl chloride, 5-chloro-pentan-2-one, 5-chloranylpentan-2-one
PubChem CID 79993
Nombre IUPAC 5-cloropentan-2-uno
SMILES CC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-pentanone
Densidad 1.053
Punto de ebullición 63°C to 64°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 100 g
Número UN UN1224
Beilstein 1098490
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 94%