Learn More
5-Cloro-2-pentanona (>90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-pentanone |
| CAS | 5891-21-4 |
| Fórmula molecular | C5H9ClO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-4-pentanone, 3-Chloropropyl Methyl Ketone, NSC 60210, NSC 8427 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO/c1-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CCCCl |
| Nombre IUPAC | 5-cloropentan-2-uno |
| Peso molecular (g/mol) | 120.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0342 |