Learn More
5-Cloro-2-pentanona, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10117303 25 g Frasco de vidrio 25 g
10076412 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388290250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5891-21-4 | C5H9ClO | 120.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5891-21-4
Fórmula molecular C5H9ClO
Peso molecular (g/mol) 120.58
Número MDL MFCD00001008
Clave InChI XVRIEWDDMODMGA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-pentanone, 2-pentanone, 5-chloro, 1-chloro-4-pentanone, 3-chloropropyl methyl ketone, 2-pentanone 5-chloro, 1-chloro-4-oxopentane, pubchem17207, 3-acetylpropyl chloride, 5-chloro-pentan-2-one, 5-chloranylpentan-2-one
PubChem CID 79993
Nombre IUPAC 5-cloropentan-2-uno
SMILES CC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-pentanone
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a negro
Densidad 1.0530g/mL
Punto de ebullición 172.0°C to 175.0°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)3COCH3
Índice de refracción 1.4370 to 1.4460
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.053
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.58
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.