Learn More
5-cloro-2-(pentaclorofenoxi)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-(pentachlorophenoxy)phenol |
| CAS | 90986-06-4 |
| Fórmula molecular | C12H4Cl6O2 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-(2,3,4,5,6-pentachlorophenoxy)phenol (ACI), Phenol, 5-chloro-2-(pentachlorophenoxy)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H4Cl6O2/c13-4-1-2-6(5(19)3-4)20-12-10(17)8(15)7(14)9(16)11(12)18/h1-3,19H |
| SMILES | ClC1=C(C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl)OC(C=CC(Cl)=C2)=C2O |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-(perclorofenoxi)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 392.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 389.83 |