Learn More
5-cloro-2-oxindol-1-carboxamida, TRC
Código de producto. 30352910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352910 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30352910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37505525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-oxindole-1-carboxamide
CAS 100599-06-2
Fórmula molecular C9H7ClN2O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-1-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13)12(7)9(11)14/h1-3H,4H2,(H2,11,14)
SMILES NC(=O)N1C(=O)Cc2cc(Cl)ccc12
Nombre IUPAC 5-cloro-2-oxo-3H-indol-1-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 210.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0196