Learn More
5-cloro-2-nitrodifenilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-nitrodiphenylamine |
| CAS | 25781-92-4 |
| Fórmula molecular | C12H9ClN2O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-nitro-N-phenyl-benzenamine, 5-Chloro-2-nitro-diphenylamine, 2-Nitro-5-chlorodiphenylamine, 5-Chloro-2-nitro-N-phenylbenzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClN2O2/c13-9-6-7-12(15(16)17)11(8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-nitro-N-fenilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 248.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0353 |