Learn More
Ácido 5-cloro-2-nitrobenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454124 5 g 5 g
11464124 25 g 25 g
11474124 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12493.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2516-95-2 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-95-2
Fórmula molecular C7H4ClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.562
Número MDL MFCD00007290
Clave InChI ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate
PubChem CID 17286
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 136°C to 140°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1963952
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.57
Porcentaje de pureza 99%