Learn More
5-Cloro-2-nitrobenzamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317396 2 g 2 g
11327396 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09380.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 40763-96-0 | C7H5ClN2O3 | 200.578 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40763-96-0
Fórmula molecular C7H5ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 200.578
Número MDL MFCD00017509
Clave InChI MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, 5-chloro-2-nitro, acmc-209jgl, 5-chloro-2-nitrobenzamid, 2-nitro-5-chlorobenzamide, 2-carbamoyl-4-chloronitrobenzene, 5-chloro-2-nitrobenzamide
PubChem CID 2723672
Nombre IUPAC 5-cloro-2-nitrobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-nitrobenzamide
Punto de fusión 155°C to 159°C
Cantidad 2 g
Beilstein 2267797
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.58
Porcentaje de pureza ≥98%