Learn More
5-cloro-2-nitroanisol, TRC
Código de producto. 30349334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30349334 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30349334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37769525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-nitroanisole
CAS 6627-53-8
Fórmula molecular C7H6ClNO3
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Chloro-2-nitroanisole, 1-Chloro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-4-chloronitrobenzene, 2-Nitro-5-chloroanisole, 3-Methoxy-4-nitro-1-chlorobenzene, 4-Chloro-2-(methyloxy)-1-nitrobenzene, 4-Chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 4-Chloro-2-methoxynitrobenzene, 5-Chloro-2-nitroanisole, 5-Chloro-2-nitrophenyl Methyl Ether, NSC 60112
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metoxi-1-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 187.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0036
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.