Learn More
5-cloro-2-nitroanisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-nitroanisole |
| CAS | 6627-53-8 |
| Fórmula molecular | C7H6ClNO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Chloro-2-nitroanisole, 1-Chloro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-4-chloronitrobenzene, 2-Nitro-5-chloroanisole, 3-Methoxy-4-nitro-1-chlorobenzene, 4-Chloro-2-(methyloxy)-1-nitrobenzene, 4-Chloro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 4-Chloro-2-methoxynitrobenzene, 5-Chloro-2-nitroanisole, 5-Chloro-2-nitrophenyl Methyl Ether, NSC 60112 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-metoxi-1-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 187.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0036 |