Learn More
5-cloro-2-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30368226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368226 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30368226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37377025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-nitroaniline
CAS 1635-61-6
Fórmula molecular C6H5ClN2O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 5-Chloro-2-nitro-benzenamine, 5-Chloro-2-nitro-aniline, 1-Nitro-2-amino-4-chlorobenzene, 2-Amino-4-chloro-1-nitrobenzene, 2-Amino-4-chloronitrobenzene, 2-Nitro-5-chloroaniline, 3-Amino-4-nitrochlorobenzene, 3-Chloro-6-nitroaniline, 5-Chlor-2-nitroanilin, 5-Chloro-2-nitroaniline, 5-Chloro-2-nitrobenzenamine, 5-Chloro-2-nitrophenylamine, NSC 400866
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,8H2
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-cloro-2-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 172.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.004