Learn More
Éster etílico del ácido 5'-cloro-2'-nitro-N-fenil-malonanílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 22316-45-6 |
| Fórmula molecular | C17H15ClN2O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-[(5-Chloro-2-nitrophenyl)phenylamino]-3-oxo-propanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15ClN2O5/c1-2-25-17(22)11-16(21)19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-12(18)8-9-14(15)20(23)24/h3-10H,2,11H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(=O)N(c1ccccc1)c2cc(Cl)ccc2[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 3-(N-(5-cloro-2-nitrofenil)anilino)-3-oxopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 362.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.0669 |