Learn More
Éster etílico del ácido 5'-cloro-2'-nitro-N-fenil-malonanílico, TRC
Código de producto. 30352618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30352618 10 mg
1 options
Código de producto. 30352618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37432510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Chloro-2'-nitro-N-phenyl-malonanilic Acid Ethyl Ester
CAS 22316-45-6
Fórmula molecular C17H15ClN2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3-[(5-Chloro-2-nitrophenyl)phenylamino]-3-oxo-propanoic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H15ClN2O5/c1-2-25-17(22)11-16(21)19(13-6-4-3-5-7-13)15-10-12(18)8-9-14(15)20(23)24/h3-10H,2,11H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CC(=O)N(c1ccccc1)c2cc(Cl)ccc2[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 3-(N-(5-cloro-2-nitrofenil)anilino)-3-oxopropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 362.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.0669