Learn More
5-Cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10009271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10009271 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10282542 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10612695 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10009271 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD04371CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35375-74-7
Fórmula molecular C7H4ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.566
Número MDL MFCD01312277
Clave InChI AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
Nombre IUPAC 5-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.57
Porcentaje de pureza 97%