Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 95%
Código de producto. 15451669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451669 1 g 1 g
15448936 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451669 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H64456.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 35375-74-7
Fórmula molecular C7H4ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 240.566
Número MDL MFCD01312277
Clave InChI AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
PubChem CID 2773813
Nombre IUPAC 5-cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 112°C to 114°C
Color Yellow
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.57
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Solid