Learn More
Alfa Aesar™ 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline, 95%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| Punto de fusión | 112°C to 114°C |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN2811 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.57 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
| Forma física | Solid |