Learn More
5-cloro-2-(metiltio)anilina, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-(methylthio)aniline |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | NH2C6H3(Cl)SCH3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 5-chloro-2-methylthio aniline, 5-chloro-2-methylsulfanyl aniline, 5-chloro-2-methylthiophenylamine, 5-chloro-2-methylthio benzenamine, 5-chloro-2-methylsulfanyl-phenylamine, benzenamine,5-chloro-2-methylthio, benzenamine, 5-chloro-2-methylthio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.67 |
| Porcentaje de pureza | 95% |