Learn More
5-cloro-2-metilfenol, TRC
Código de producto. 30351637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30351637 1 g
1 options
Código de producto. 30351637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4278201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylphenol
CAS 5306-98-9
Fórmula molecular C7 H7 Cl O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Methyl-5-chlorophenol, 3-Chloro-6-methylphenol, 4-Chloro-2-hydroxytoluene, 5-Chloro-o-cresol, NSC 157349
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(Cl)cc1O
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 142.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0185