Learn More
5-Cloro-2-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477206 5 g 5 g
11374659 1 g 1 g
11487206 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25527.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5306-98-9 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5306-98-9
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.58
Número MDL MFCD00060672
Clave InChI KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-o-cresol, 5-chloro-2-cresol, o-cresol, 5-chloro, phenol, 5-chloro-2-methyl, 3-chloro-6-methylphenol, 2-methyl-5-chlorophenol, 4-chloro-2-hydroxytoluene, 5-chloro-2-methyl-phenol, phenol,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 79192
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metilfenol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylphenol
Punto de fusión 70°C to 75°C
Punto de ebullición 109°C to 112°C (15 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3437
Beilstein 1906683
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 98%