Learn More
5-Cloro-2-metilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11450127 1 g 1 g
11460127 5 g 5 g
11470127 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11450127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21036.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1075-35-0 | C9H8ClN | 165.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1075-35-0
Fórmula molecular C9H8ClN
Peso molecular (g/mol) 165.62
Número MDL MFCD00005619
Clave InChI WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
PubChem CID 70636
Nombre IUPAC 5-Cloro-2-metil-1H-indol
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylindole
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza 98%