Learn More
5-chloro-2-methylindole, 95%, ACROS Organics™
Código de producto. 10570001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10570001 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10570001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109410010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloro-2-methylindole
CAS 1075-35-0
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112°C to 118°C
Color Beige marrón a rosa
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H8ClN
Número MDL MFCD00005619
Cantidad 1 g
Beilstein 20, 314
Sinónimo 5-chloro-2-methylindole, 2-methyl-5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methyl-indole, 2-methyl-5-chloro-1h-indole, pubchem17201, acmc-1bpvo, 5-chlor-2-methyl-1h-indole, indole, 5-chloro-2-methyl, 1h-indole,5-chloro-2-methyl
Clave InChI WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Nombre IUPAC 5-Cloro-2-metil-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 165.62
PubChem CID 70636
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Crystalline Powder or Crystals