Learn More
Cloruro de 5-cloro-2-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435687 5 g 5 g
15425687 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32912.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 34981-38-9 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 5-cloro-2-metilbencenosulfonilo es una importante materia prima y sirve de intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34981-38-9
Fórmula molecular C7H6Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 225.083
Número MDL MFCD09742738
Clave InChI VHBFBNCERXCECQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-chlorotoluene-2-sulphonylchloride, 2-chlorosulfonyl-4-chlorotoluene, 5-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methylbenzensulfonyl chloride, 5-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methyl
PubChem CID 100415
Nombre IUPAC cloruro de 5-cloro-2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Índice de refracción 1.5697
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.09
Porcentaje de pureza 97%