Learn More
5-Cloro-2-metilanilina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11419347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11419347 500 g 500 g
11409347 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21392.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-79-4
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.60
Número MDL MFCD00007779
Clave InChI WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
PubChem CID 7260
ChEBI CHEBI:82422
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylaniline
Punto de fusión 21°C to 24°C
Densidad 1.18
Punto de ebullición 236°C to 238°C
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Índice de refracción 1.584
Cantidad 500 g
Número UN UN2239
Beilstein 878504
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 99%