Learn More
5-Cloro-2-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10385880 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10385880 5 g Frasco de vidrio 5 g
10395880 100 g Frasco de vidrio 100 g
10060730 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10385880 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 109380050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.50€
    21.65€ / 5 g
    Ahorro 2.85€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 95-79-4 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-79-4
Fórmula molecular C7H8ClN
Peso molecular (g/mol) 141.60
Número MDL MFCD00007779
Clave InChI WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
PubChem CID 7260
ChEBI CHEBI:82422
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metilanilina
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 22°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 160°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5830 to 1.585
Cantidad 5 g
Beilstein 12, 835
Información de solubilidad Solubility in water: < 1g/L (22°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.6
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-methylaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.