Learn More
5-cloro-2-metilaminopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methylaminopyridine |
| CAS | 4214-80-6 |
| Fórmula molecular | C6H7ClN2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-(methylamino)pyridine, 5-Chloro-N-methyl-2-pyridineamine, 5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2/c1-8-6-3-2-5(7)4-9-6/h2-4H,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CNc1ccc(Cl)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-metilpiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 142.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0298 |