Learn More
5-Cloro-2-metilaminobenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488849 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 15488849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06338.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1022-13-5 | C14H12ClNO | 245.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methylaminobenzophenone
CAS 1022-13-5
Punto de fusión 93°C to 98°C
Fórmula molecular C14H12ClNO
Número MDL MFCD00008284
Cantidad 10 g
Beilstein 882187
Sinónimo 5-chloro-2-methylamino benzophenone, 5-chloro-2-methylaminobenzophenone, 2-methylamino-5-chlorobenzophenone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl methanone, methanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl, unii-d4gd5770pi, benzophenone, 5-chloro-2-methylamino, 2-benzoyl-4-chloro-n-methylaniline, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenylmethanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl-phenylmethanone
Clave InChI WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC [5-cloro-2-(metilamino)fenil]-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 245.71
PubChem CID 13925
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.71
Porcentaje de pureza 99%