Learn More
[5-cloro-2-(metilamino)fenil]-fenilmetanona (5-cloro-2-(metilamino)benzofenona), Mikromol™
Código de producto. 30051570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051570 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051570 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0023.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
[5-cloro-2-(metilamino)fenil]-fenilmetanona (5-cloro-2-(metilamino)benzofenona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
CAS 1022-13-5
Nombres de analitos o componentes 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H12 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Diazepam Imp. D (EP), Temazepam Imp. A (EP), Diazepam USP Related Compound A, Diazepam USP RC A, [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone, Diazepam Related Compound A, Temazepam Related Compound A, Diazepam Impurity D, Temazepam Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
SMILES CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Nombre IUPAC [5-cloro-2-(metilamino)fenil]-fenilmetanona
Peso molecular (g/mol) 245.7
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 245,0607 g/mol