Learn More
5-Cloro-2-(metilamino)benzofenona, TRC
Código de producto. 30012810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012810 1 g 1 g
30006652 100 g 100 g
30010162 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3690201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1022-13-5
Fórmula molecular C14 H12 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 245.7
Sinónimo [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, Temazepam Imp. A (EP), Diazepam Imp. D (EP), 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Nombre IUPAC [5-cloro-2-(metilamino)fenil]-fenilmetanona
SMILES CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0607
Porcentaje de pureza >95%