Learn More
5-Cloro-2-metil-tieno[2,3-d]-isotiazolidina-3-una-1,1-dióxido de energía, TRC
Código de producto. 30360729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30360729 50 mg -
30359053 10 mg 10 miligramos
30356055 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30360729 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44821050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1333316-61-2
Fórmula molecular C6 H4 Cl N O3 S2
Peso molecular (g/mol) 237.684
Sinónimo 5-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metil-1,1-dioxothieno[2,3-d][1,2]tiazol-3-one
SMILES CN1C(=O)c2sc(Cl)cc2S1(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methyl-thieno[2,3-d]-isothiazolidin-3-one-1,1-dioxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO3S2/c1-8-6(9)5-3(13(8,10)11)2-4(7)12-5/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.932