Learn More
5-Cloro-2-metil-tieno[2,3-d]-isotiazolidina-3-una-1,1-dióxido de energía, TRC
Código de producto. 30359053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359053 10 mg 10 miligramos
30356055 100 mg -
30360729 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359053 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC44821010MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333316-61-2
Fórmula molecular C6 H4 Cl N O3 S2
Peso molecular (g/mol) 237.684
Sinónimo 5-Chloro-2-methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-dioxide
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metil-1,1-dioxothieno[2,3-d][1,2]tiazol-3-one
SMILES CN1C(=O)c2sc(Cl)cc2S1(=O)=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methyl-thieno[2,3-d]-isothiazolidin-3-one-1,1-dioxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4ClNO3S2/c1-8-6(9)5-3(13(8,10)11)2-4(7)12-5/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.932
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.