Learn More
5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309148 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309148 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11433000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
CAS 26172-55-4
Nombres de analitos o componentes 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H4 Cl N O S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
SMILES CN1SC(=CC1=O)Cl
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metil-1,2-tiazol-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 149.6
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.9702 g/mol