Learn More
5-cloro-2-metil-3-isotiazolona-D3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one D3 (methyl D3) |
| CAS | 1329611-34-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H Cl N O S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one D3 (methyl D3), 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone-d3, 5-Chloro-2-(methyl-d3)-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-(methyl-d3)-3-isothiazolone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1SC(=CC1=O)Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-(trideuteriometil)-1,2-tiazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 152.617 |
| Mostrar más |