Learn More
5-cloro-2-metil-3-isotiazolona (~90%), TRC
Código de producto. 18083610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083610 2.5 mg 2.50 miligramo
17949839 25 mg 25 miligramos
18040400 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3692352.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26172-55-4
Fórmula molecular C4 H4 Cl N O S
Peso molecular (g/mol) 149.6
Sinónimo 4-Isothiazolin-3-one, 5-chloro-2-methyl- (8CI), 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolinone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazoline-3-ketone, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metil-1,2-tiazol-3-una
SMILES CN1SC(=CC1=O)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.9702
Porcentaje de pureza >95%