Learn More
5-Cloro-2-bromuro de metoxifenilmagnesio, 0,50 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421266 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15421266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54501.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cloro-2-bromuro de metoxifenilmagnesio se utiliza como un intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 419535-75-4
Fórmula molecular C7H6BrClMgO
Número MDL MFCD11113495
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 5-chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, gafvlsuafzzumw-uhfffaoysa-m, bromo 5-chloro-2-methoxyphenyl magnesium, 5-chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, grignard reagent
Información de solubilidad It reacts with water.
Clave InChI GAFVLSUAFZZUMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1[Mg]Br
Nombre IUPAC magnesio; 1-cloro-4-metoxibencen-5-ida; bromuro
Peso molecular (g/mol) 245.78
PubChem CID 11207325
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.79
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M en 2-MeTHF