Learn More
5-cloro-2-metoxifenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10437632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10437632 10 g 10 g
10089521 1 g 1 g
10148054 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10437632 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01657EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 63429-99-2
Fórmula molecular C8H6ClNOS
Peso molecular (g/mol) 199.652
Número MDL MFCD00041073
Clave InChI WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
Nombre IUPAC 4-cloro-2-isotiocianato-1-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.66
Porcentaje de pureza 97%