Learn More
Isotiocianato de 5-cloro-2-metoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332617 5 g 5 g
11322617 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11769.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63429-99-2
Fórmula molecular C8H6ClNOS
Peso molecular (g/mol) 199.652
Número MDL MFCD00041073
Clave InChI WGLDKQQXEWPFAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, 2-methoxy-5-chlorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-methoxybenzenisothiocyanate, 4-chloranyl-2-isothiocyanato-1-methoxy-benzene, acmc-20am4k, 4-chloro-2-isothiocyanatoanisole, 5-chloro-2-methoxyphenylisothiocyanate, 5-chloro-2-methoxyphenyl-isothiocyanate, benzene, 4-chloro-2-isothiocyanato-1-methoxy
PubChem CID 737165
Nombre IUPAC 4-cloro-2-isotiocianato-1-metoxibenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 56°C to 59°C
Punto de ebullición 164°C to 165°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2719683
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.66
Porcentaje de pureza 97%