Learn More
Ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid |
| CAS | 3438-16-2 |
| Fórmula molecular | C8 H7 Cl O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-methoxybenzoic Acid, Benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy- (9CI, ACI), 5-Chloro-2-methoxybenzoic acid (ACI), o-Anisic acid, 5-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-Methoxy-5-chlorobenzoic acid, 5-Chloro-o-anisic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7ClO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 186.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0084 |