Learn More
Ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico, 99 %
Código de producto. 11421547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421547 500 g 500 g
11401547 25 g 25 g
11411547 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421547 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24974.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3438-16-2
Fórmula molecular C8H7ClO3
Peso molecular (g/mol) 186.591
Número MDL MFCD00017546
Clave InChI HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-o-anisic acid, 5-chloro-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy, 5-chloro-2-methoxybenzoicacid, 2-methoxy-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-anisic acid, pubchem2680, 2-carboxy-4-chloroanisole, 5-chloro-2-methoxy-benzoate, 5-chloro-methoxybenzoic acid
PubChem CID 76970
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 97°C to 100°C
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 99%