Learn More
Ácido 5-cloro-2-metoxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456230 25 g 25 g
11446230 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27127.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 89694-48-4 | Molecular Formula: C7H8BClO3 | Molecular Weight: 186.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89694-48-4
Fórmula molecular C7H8BClO3
Peso molecular (g/mol) 186.40
Número MDL MFCD01318966
Clave InChI FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
PubChem CID 2735751
Nombre IUPAC ácido (5-cloro-2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 134°C to 141°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.4
Porcentaje de pureza 97%