Learn More
5-cloro-2-metoxibenzenamina, TRC
Código de producto. 30361615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361615 5 g -
30368094 1 g 1 g
30359830 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361615 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9503405G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-03-4
Fórmula molecular C7 H8 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 157.6
Sinónimo o-Anisidine, 5-chloro- (7CI,8CI), 5-Chloro-2-methoxybenzenamine, (5-Chloro-2-methoxyphenyl)amine, 1-Amino-5-chloro-2-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloro-1-methoxybenzene, 2-Amino-4-chloroanisole, 2-Methoxy-5-chloroaniline, 4-Chloro-2-aminoanisole, 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-o-anisidine, C.I. 37120, free base, NSC 6114, Tulabase Fast Red R, Tulabase Fast Red RC
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metoxianilina
SMILES COc1ccc(Cl)cc1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxyaniline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0294