Learn More
5-Cloro-2-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454517 25 g 25 g
15444517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31860.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7035-09-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7035-09-8
Número MDL MFCD00033854
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 75°C to 79°C
Olor Characteristic
Fórmula molecular C8H7ClO2
Cantidad 25 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 5-chloro-2-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-methoxy, zlchem 172, pubchem2639, 2-methoxy-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,5-chloro-2-methoxy, 5-chloranyl-2-methoxy-benzaldehyde
Clave InChI HXTWDGGMXZXOIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C=O
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 170.59
PubChem CID 3718356
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.