Learn More
5-Cloro-2-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15444517 5 g 5 g
15454517 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31860.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7035-09-8 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7035-09-8
Número MDL MFCD00033854
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 75°C to 79°C
Olor Characteristic
Fórmula molecular C3H10ClNO3S
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo l-cysteine hydrochloride monohydrate, h-cys-oh.hcl.h2o, l-cysteine hydrochloride hydrate, l-cysteine monohydrate monochloride, r-2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate, unii-zt934n0x4w, l-cysteine hydrate hydrochloride, cysteine hydrochloride monohydrate, l, h-cys-ohhclh2o, cysteine hcl
Clave InChI QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
SMILES C(C(C(=O)O)N)S.O.Cl
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-sulfanilpropanoico;hidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 175.63
PubChem CID 23462
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 97%