Learn More
5-Cloro-2-metoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472367 100 g 100 g
11482367 500 g 500 g
11492367 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14244.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 95-03-4 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-03-4
Fórmula molecular C7H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 157.597
Número MDL MFCD00007777
Clave InChI WBSMIPLNPSCJFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-4-chloroanisole, 5-chloro-o-anisidine, benzenamine, 5-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-5-chloroaniline, tulabase fast red r, tulabase fast red rc, 4-chloro-2-aminoanisole, o-anisidine, 5-chloro, 5-chloro-2-methoxyphenylamine, p-chloro-o-aminoanisole
PubChem CID 66763
Nombre IUPAC 5-cloro-2-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxyaniline
Punto de fusión 79°C to 84°C
Punto de ebullición 135°C (8 mmHg)
Olor Characteristic
Cantidad 100 g
Número UN UN2233
Beilstein 879161
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 98%