Learn More
5-cloro-2-metoxi-N-(2-feniletil)benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide |
| CAS | 33924-49-1 |
| Fórmula molecular | C16 H16 Cl N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide, Benzamide, 5-chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)-, o-Anisamide, 5-chloro-N-phenethyl- (8CI), 5-Chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide, N-Phenethyl-5-chloro-2-methoxybenzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16ClNO2/c1-20-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19)18-10-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11H,9-10H2,1H3,(H,18,19) |
| SMILES | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-metoxi-N-(2-feniletil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 289.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.087 |