Learn More
Ácido 5-cloro-2-metoxi-4-metilaminobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methoxy-4-methylaminobenzoic Acid |
| CAS | 61694-98-2 |
| Fórmula molecular | C9 H10 Cl N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10ClNO3/c1-11-7-4-8(14-2)5(9(12)13)3-6(7)10/h3-4,11H,1-2H3,(H,12,13) |
| SMILES | CNc1cc(OC)c(cc1Cl)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-cloro-2-metoxi-4-(metilamino)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 215.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0349 |