Learn More
Ácido 5-cloro-2-metoxi-1,3-bencenodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methoxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid |
| CAS | 1100758-09-5 |
| Fórmula molecular | C9H7ClO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-methoxybenzene-1,3-dicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClO5/c1-15-7-5(8(11)12)2-4(10)3-6(7)9(13)14/h2-3H,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | COc1c(cc(Cl)cc1C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-cloro-2-metoxibenceno-1,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 230.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.9982 |