Learn More
5-Cloro-2-mercaptobenzotiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492758 5 g 5 g
11402768 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16747.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5331-91-9 | C7H4ClNS2 | 201.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5331-91-9
Fórmula molecular C7H4ClNS2
Peso molecular (g/mol) 201.69
Número MDL MFCD00005783
Clave InChI NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro
PubChem CID 2723842
Nombre IUPAC 5-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES ClC1=CC=C2SC(=S)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Punto de fusión 198°C to 200°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.7
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole