Learn More
5-Cloro-2-mercaptobencimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478687 5 g 5 g
11488687 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11478687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19852.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25369-78-2 | C7H5ClN2S | 184.641 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25369-78-2
Fórmula molecular C7H5ClN2S
Peso molecular (g/mol) 184.641
Número MDL MFCD01658762
Clave InChI ZZIHEYOZBRPWMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-mercaptobenzimidazole, 6-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-chloro-2-benzimidazolethiol, 2-benzimidazolinethione, 5-chloro, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-benzimidazole-2-thione, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-chloro, 5-chloro-2 3-benzimidazolethione, 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-thiol, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol
PubChem CID 2056429
Nombre IUPAC 5-Cloro-1,3-dihidrobencimidazol-2-tiona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Punto de fusión 298°C to 302°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.64
Porcentaje de pureza 98%